Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GNPTAB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-10460R-CY7
BOSSBS-10460R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-10460R-CY7
Anti-GNPTAB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
This gene encodes two of three subunit types of the membrane-bound enzyme N-acetylglucosamine-1-phosphotransferase, a heterohexameric complex composed of two alpha, two beta, and two gamma subunits. The encoded protein is proteolytically cleaved at the Lys928-Asp929 bond to yield mature alpha and beta polypeptides while the gamma subunits are the product of a distinct gene (GeneID 84572). In the Golgi apparatus, the heterohexameric complex catalyzes the first step in the synthesis of mannose 6-phosphate recognition markers on certain oligosaccharides of newly synthesized lysosomal enzymes. These recognition markers are essential for appropriate trafficking of lysosomal enzymes. Mutations in this gene have been associated with both mucolipidosis II and mucolipidosis IIIA.[provided by RefSeq, May 2010].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GNPTAB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité