Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DYNC1I2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-10471R-HRP
BOSSBS-10471R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-10471R-HRP
Anti-DYNC1I2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The inner- and outer-arm dyneins, which bridge between the doublet microtubules in axonemes, are the force-generating proteins responsible for the sliding movement in axonemes. The intermediate and light chains, thought to form the base of the dynein arm, help mediate attachment and may also participate in regulating dynein activity. This gene encodes an intermediate chain dynein, belonging to the large family of motor proteins. Mutations in this gene result in abnormal ciliary ultrastructure and function associated with primary ciliary dyskinesia (PCD) and Kartagener syndrome. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: DYNC1I2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité