Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TLR2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-10472R
BOSSBS-10472REA 746 EUR InStock
BOSSBS-10472R
Anti-TLR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Cooperates with LY96 to mediate the innate immune response to bacterial lipoproteins and other microbial cell wall components. Cooperates with TLR1 or TLR6 to mediate the innate immune response to bacterial lipoproteins or lipopeptides. Acts via MYD88 and TRAF6, leading to NF-kappa-B activation, cytokine secretion and the inflammatory response. May also promote apoptosis in response to lipoproteins. Recognizes mycoplasmal macrophage-activating lipopeptide-2kD (MALP-2), soluble tuberculosis factor (STF), phenol-soluble modulin (PSM) and B.burgdorferi outer surface protein A lipoprotein (OspA-L) cooperatively with TLR6.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100 to 1000; ELISA(1:500 to 1000.

Type: Primary
Antigen: TLR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité