Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-TLR2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-10472R-HRP
BOSSBS-10472R-HRPEA 901 EUR InStock
BOSSBS-10472R-HRP
Anti-TLR2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Cooperates with LY96 to mediate the innate immune response to bacterial lipoproteins and other microbial cell wall components. Cooperates with TLR1 or TLR6 to mediate the innate immune response to bacterial lipoproteins or lipopeptides. Acts via MYD88 and TRAF6, leading to NF-kappa-B activation, cytokine secretion and the inflammatory response. May also promote apoptosis in response to lipoproteins. Recognizes mycoplasmal macrophage-activating lipopeptide-2kD (MALP-2), soluble tuberculosis factor (STF), phenol-soluble modulin (PSM) and B.burgdorferi outer surface protein A lipoprotein (OspA-L) cooperatively with TLR6.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; ELISA(1:500-1000

Type: Primary
Antigen: TLR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité