Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MYD88 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-1047R-A350
BOSSBS-1047R-A350EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1047R-A350
Anti-MYD88 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Adapter protein involved in the Toll-like receptor and IL-1 receptor signaling pathway in the innate immune response. Acts via IRAK1, IRAK2, IRF7 and TRAF6, leading to NF-kappa-B activation, cytokine secretion and the inflammatory response. Increases IL-8 transcription. Involved in IL-18-mediated signaling pathway. Isoform 2 is defective in its ability to induce IRAK phosphorylation and NF-kappa-B activation and can function as a negative regulator of activation by IL-1 or lipopolysaccharide (LPS). Activates IRF1 resulting in its rapid migration into the nucleus to mediate an efficient induction of IFN-beta, NOS2/INOS, and IL12A genes. MyD88-mediated signaling in intestinal epithelial cells is crucial for maintenance of gut homeostasis and controls the expression of the antimicrobial lectin REG3G in the small intestine.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MYD88
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité