Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HPSE1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-10484R
BOSSBS-10484REA 1090 EUR InStock
BOSSBS-10484R
Anti-HPSE1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Heparanase is an endo-beta-D-glucuronidase, which degrades heparan sulfate side chains of heparan sulfate proteoglycans (HSPGs) in the extracellular matrix. Heparanase plays an important role in ECM degradation, facilitating the migration and extravasations of tumor cells and inflammatory leukocytes. Upon degradation, heparanase releases growth factors and cytokines that stimulate cell proliferation and chemotaxis. Heparanase is a heterodimer comprised of a 50 kDa subunit harboring the active site and an 8 kDa subunit. It is produced as a latent 65 kDa precursor and proteolytically processed to its active form. Heparanase is highly expressed in myeloid leukocytes (i.e. neutrophils) in platelets and in human placenta. Human heparanase was found to be upregulated in various types of primary tumors, correlating in some cases with increased tumor invasiveness and vascularity and with poor prospective survival.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: HPSE1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité