Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HPSE2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-10485R-CY7
BOSSBS-10485R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-10485R-CY7
Anti-HPSE2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
This gene encodes a heparanase enzyme. The encoded protein is a endoglycosidase that degrades heparin sulfate proteoglycans located on the extracellular matrix and cell surface. This protein may be involved in biological processes involving remodeling of the extracellular matrix including angiogenesis and tumor progression. Alternate splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Oct 2009].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HPSE2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité