Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RPS27A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-10493R-A647
BOSSBS-10493R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-10493R-A647
Anti-RPS27A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Ubiquitin, a highly conserved protein that has a major role in targeting cellular proteins for degradation by the 26S proteosome, is synthesized as a precursor protein consisting of either polyubiquitin chains or a single ubiquitin fused to an unrelated protein. This gene encodes a fusion protein consisting of ubiquitin at the N terminus and ribosomal protein S27a at the C terminus. When expressed in yeast, the protein is post-translationally processed, generating free ubiquitin monomer and ribosomal protein S27a. Ribosomal protein S27a is a component of the 40S subunit of the ribosome and belongs to the S27AE family of ribosomal proteins. It contains C4-type zinc finger domains and is located in the cytoplasm. Pseudogenes derived from this gene are present in the genome. As with ribosomal protein S27a, ribosomal protein L40 is also synthesized as a fusion protein with ubiquitin; similarly, ribosomal protein S30 is synthesized as a fusion protein with the ubiquitin-like protein fubi. Multiple alternatively spliced transcript variants that encode the same proteins have been identified.[provided by RefSeq, Sep 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RPS27A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité