Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Y Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-10497R
BOSSBS-10497REA 1090 EUR InStock
BOSSBS-10497R
Anti-Y Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The phosphorylation of specific tyrosine residues has been shown to be a primary mechanism of signal transduction during normal mitogenesis, cell cycle progression and oncogenic transformation, its role in other areas such as differentiation and gap junction communication, is a matter of active and ongoing research. that specifically recognize phosphorylated tyrosine residues have proved to be invaluable to the study of tyrosine phosphorylated proteins and the biochemical pathways in which they function.

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: Y
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité