Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRSS2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-10501R-A750
BOSSBS-10501R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-10501R-A750
Anti-PRSS2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
This gene encodes a trypsinogen, which is a member of the trypsin family of serine proteases. This enzyme is secreted by the pancreas and cleaved to its active form in the small intestine. It is active on peptide linkages involving the carboxyl group of lysine or arginine. This gene and several other trypsinogen genes are localised to the T cell receptor beta locus on chromosome 7.

Type: Primary
Antigen: PRSS2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 21-120/247
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité