Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Integrin beta 7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-1051R-A680
BOSSBS-1051R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-1051R-A680
Anti-Integrin beta 7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Integrin alpha-4/beta-7 (Peyer patches-specific homing receptor LPAM-1) is involved in adhesive interactions of leukocytes. It is a receptor for fibronectin and recognises one or more domains within the alternatively spliced CS-1 region of fibronectin. Integrin alpha-4/beta-7 is also a receptor for MADCAM1 and VCAM1. It recognises the sequence L-D-T in MADCAM1. Integrin alpha-E/beta-7 is a receptor for E-cadherin.

Type: Primary
Antigen: Integrin beta 7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 721-806/806
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité