Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD200R1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-10521R-A488
BOSSBS-10521R-A488EA 901 EUR InStock
BOSSBS-10521R-A488
Anti-CD200R1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Inhibitory receptor for the CD200/OX2 cell surface glycoprotein. Limits inflammation by inhibiting the expression of proinflammatory molecules including TNF-alpha, interferons, and inducible nitric oxide synthase (iNOS) in response to selected stimuli. Also binds to HHV-8 K14 viral CD200 homolog with identical affinity and kinetics as the host CD200.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CD200R1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité