Anti-NCAN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BS-1055R-A350
BOSSBS-1055R-A350EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1055R-A350
Anti-NCAN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
May modulate neuronal adhesion and neurite growth during development by binding to neural cell adhesion molecules (NG-CAM and N-CAM). Chondroitin sulfate proteoglycan; binds to hyaluronic acid.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: NCAN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité