Anti-Collagen alpha-1(II) chain Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-10589R-A750
BOSSBS-10589R-A750EA 874 EUR InStock
BOSSBS-10589R-A750
Anti-Collagen alpha-1(II) chain Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Type II collagen is specific for cartilaginous tissues. It is essential for the normal embryonic development of the skeleton, for linear growth and for the ability of cartilage to resist compressive forces.
Type: Primary
Antigen: Collagen alpha-1(II) chain
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 231-330/1487
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité