Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KLF4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-1064R-A488
BOSSBS-1064R-A488EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1064R-A488
Anti-KLF4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Transcription factor; can act both as activator and as repressor. Binds the 5'-CACCC-3' core sequence. Binds to the promoter region of its own gene and can activate its own transcription. Regulates the expression of key transcription factors during embryonic development. Plays an important role in maintaining embryonic stem cells, and in preventing their differentiation. Required for establishing the barrier function of the skin and for postnatal maturation and maintenance of the ocular surface. Involved in the differentiation of epithelial cells and may also function in skeletal and kidney development. Contributes to the down-regulation of p53/TP53 transcription.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KLF4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité