Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HRAS Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-1071R-A488
BOSSBS-1071R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1071R-A488
Anti-HRAS Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
This gene belongs to the Ras oncogene family, whose members are related to the transforming genes of mammalian sarcoma retroviruses. The products encoded by these genes function in signal transduction pathways. These proteins can bind GTP and GDP, and they have intrinsic GTPase activity. This protein undergoes a continuous cycle of de- and re-palmitoylation, which regulates its rapid exchange between the plasma membrane and the Golgi apparatus. Mutations in this gene cause Costello syndrome, a disease characterized by increased growth at the prenatal stage, growth deficiency at the postnatal stage, predisposition to tumor formation, mental retardation, skin and musculoskeletal abnormalities, distinctive facial appearance and cardiovascular abnormalities. Defects in this gene are implicated in a variety of cancers, including bladder cancer, follicular thyroid cancer, and oral squamous cell carcinoma. Multiple transcript variants, which encode different isoforms, have been identified for this gene. [provided by RefSeq].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HRAS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité