Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Staphylococcus Enterotoxin B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-10722R-A750
BOSSBS-10722R-A750EA 874 EUR InStock
BOSSBS-10722R-A750
Anti-Staphylococcus Enterotoxin B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Staphylococcal enterotoxins represent a group of proteins, which are secreted by Staphylococcus aureus and cause staphylococcal food poisoning syndrome. The illness is characterised by high fever, hypotension, diarrhea, shock, and in some cases death. Their molecular masses range between 27 and 30 kDa. At present, seven enterotoxins are known, namely A, B, C1, C2, C3, D and E. Their amino acid sequences have been determined and it was shown that all are single chain polypeptides containing one disulfide bond formed by two half cystines located in the middle of the polypeptide chain, which form the so called cysteine loop. SEB is an extremely potent activator of T cells, stimulating the production and secretion of various cytokines which mediate many of the toxic effects of SEB.

Type: Primary
Antigen: Staphylococcus Enterotoxin B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1-100/133
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bacteria

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité