Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRX Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-10723R-A488
BOSSBS-10723R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-10723R-A488
Anti-PRX Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
This gene encodes a protein involved in peripheral nerve myelin upkeep. The encoded protein contains 2 PDZ domains which were named after PSD95 (post synaptic density protein), DlgA (Drosophila disc large tumor suppressor), and ZO1 (a mammalian tight junction protein). Two alternatively spliced transcript variants have been described for this gene which encode different protein isoforms and which are targeted differently in the Schwann cell. Mutations in this gene cause Charcot-Marie-Tooth neuoropathy, type 4F and Dejerine-Sottas neuropathy. [provided by RefSeq, Jul 2008]Seems to be required for maintenance of peripheral nerve myelin sheath. May have a role in axon-glial interactions, possibly by interacting with the cytoplasmic domains of integral membrane proteins such as myelin-associated glycoprotein in the periaxonal regions of the Schwann cell plasma membrane. May have a role in the early phases of myelin deposition.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PRX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité