Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Caspase-1 p20 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-10743R-A680
BOSSBS-10743R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-10743R-A680
Anti-Caspase-1 p20 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Thiol protease that cleaves IL-1 beta between an Asp and an Ala, releasing the mature cytokine which is involved in a variety of inflammatory processes. Important for defense against pathogens. Cleaves and activates sterol regulatory element binding proteins (SREBPs). Can also promote apoptosis.

Type: Primary
Antigen: Caspase-1 p20
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-200/404
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité