Anti-NRF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-1074R-CY3
BOSSBS-1074R-CY3EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1074R-CY3
Anti-NRF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Transcription activator that binds to antioxidant response (ARE) elements in the promoter regions of target genes. Important for the coordinated up-regulation of genes in response to oxidative stress. May be involved in the transcriptional activation of genes of the beta-globin cluster by mediating enhancer activity of hypersensitive site 2 of the beta-globin locus control region.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: Nrf2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité