Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MTP18 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-10756R-CY5
BOSSBS-10756R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-10756R-CY5
Anti-MTP18 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
MTP18 (Mitochondrial protein 18 kDa) is a downstream target of the phosphatidylinositol 3-kinase signaling pathway and is essential for cell viability. It may have a role in maintaining the integrity of the mitochondrial network. Loss of function induces the release of cytochrome c, which activates the caspase cascade and leads to apoptosis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MTP18
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité