Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-OPCML Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-1081R-CY5.5
BOSSBS-1081R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1081R-CY5.5
Anti-OPCML Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
This gene encodes a member of the IgLON subfamily in the immunoglobulin protein superfamily. The encoded protein is localized in the plasma membrane and may have an accessory role in opioid receptor function. This gene has an ortholog in rat and bovine. The opioid binding-cell adhesion molecule encoded by the rat gene binds opioid alkaloids in the presence of acidic lipids, exhibits selectivity for mu ligands and acts as a GPI-anchored protein. Since the encoded protein is highly conserved in species during evolution, it may have a fundamental role in mammalian systems. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: OPCML
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité