Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PEG10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-1084R-A555
BOSSBS-1084R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1084R-A555
Anti-PEG10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
This is a paternally expressed imprinted gene that encodes transcripts containing two overlapping open reading frames (ORFs), RF1 and RF1/RF2, as well as retroviral-like slippage and pseudoknot elements, which can induce a -1 nucleotide frame-shift. ORF1 encodes a shorter isoform with a CCHC-type zinc finger motif containing a sequence characteristic of gag proteins of most retroviruses and some retrotransposons. The longer isoform is the result of -1 translational frame-shifting leading to translation of a gag/pol-like protein combining RF1 and RF2. It contains the active-site consensus sequence of the protease domain of pol proteins. Additional isoforms resulting from alternatively spliced transcript variants, as well as from use of upstream non-AUG (CUG) start codon, have been reported for this gene. Increased expression of this gene is associated with hepatocellular carcinomas. [provided by RefSeq, May 2010].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PEG10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité