Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NOX4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-1091R-CY5
BOSSBS-1091R-CY5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1091R-CY5
Anti-NOX4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Constitutive NADPH oxidase which generates superoxide intracellularly upon formation of a complex with CYBA/p22phox. Regulates signaling cascades probably through phosphatases inhibition. May function as an oxygen sensor regulating the KCNK3/TASK-1 potassium channel and HIF1A activity. May regulate insulin signaling cascade. May play a role in apoptosis, bone resorption and lipolysaccharide-mediated activation of NFKB.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NOX4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité