Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNFRSF25 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-10938R-A680
BOSSBS-10938R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-10938R-A680
Anti-TNFRSF25 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The protein encoded by this gene is a member of theTNF-receptor superfamily. This receptor is expressed preferentiallyin the tissues enriched in lymphocytes, and it may play a role inregulating lymphocyte homeostasis. This receptor has been shown tostimulate NF-kappa B activity and regulate cell apoptosis. Thesignal transduction of this receptor is mediated by various deathdomain containing adaptor proteins. Knockout studies in micesuggested the role of this gene in the removal of self-reactive Tcells in the thymus. Multiple alternatively spliced transcriptvariants of this gene encoding distinct isoforms have beenreported, most of which are potentially secreted molecules. Thealternative splicing of this gene in B and T cells encounters aprogrammed change upon T-cell activation, which predominantlyproduces full-length, membrane bound isoforms, and is thought to beinvolved in controlling lymphocyte proliferation induced by T-cellactivation.

Type: Primary
Antigen: TNFRSF25
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 25-100/417
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité