Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-SKP2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-1096R-FITC
BOSSBS-1096R-FITCEA 901 EUR InStock
BOSSBS-1096R-FITC
Anti-SKP2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Substrate recognition component of a SCF (SKP1-CUL1-F-box protein) E3 ubiquitin-protein ligase complex which mediates the ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of target proteins involved in cell cycle progression, signal transduction and transcription. Specifically recognizes phosphorylated CDKN1B/p27kip and is involved in regulation of G1/S transition. Degradation of CDKN1B/p27kip also requires CKS1. Recognizes target proteins ORC1, CDT1, RBL2, KMT2A/MLL1, CDK9, RAG2, FOXO1, UBP43, and probably MYC, TOB1 and TAL1. Degradation of TAL1 also requires STUB1. Recognizes CDKN1A in association with CCNE1 or CCNE2 and CDK2. Promotes ubiquitination and destruction of CDH1 in a CK1-Dependent Manner, thereby regulating cell migration.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SKP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité