Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LSM14B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11001R-A488
BOSSBS-11001R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11001R-A488
Anti-LSM14B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Sm and Sm-like (LSm) proteins form donut-shaped, ubiquitously expressed heptameric complexes that are involved in various steps of RNA metabolism, including RNA-protein interactions and structural changes that are required during ribosomal subunit assembly. LSm14B, also known as C20orf40, FAM61B or LSM13, is a 385 amino acid protein that exists as multiple alternatively spliced isoforms and may play a role in RNA-related events. The gene encoding LSm14B maps to human chromosome 20. Comprising approximately 2% of the human genome, chromosome 20 contains nearly 63 million bases that encode over 600 genes, some of which are associated with Creutzfeldt-Jakob disease, amyotrophic lateral sclerosis, spinal muscular atrophy, ring chromosome 20 epilepsy syndrome and Alagille syndrome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LSM14B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité