Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CK12 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11010R-A647
BOSSBS-11010R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11010R-A647
Anti-CK12 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
FAM84A is a 292 amino acid protein that belongs to the FAM84 family of proteins. Predominantly expressed in testis, FAM84A shares 44% amino acid identity with the related protein FAM84B. FAM84A localizes to a subcellular membrane region where there is no contact between neighboring cells and is believed to play a role in cell morphology and motility. More specifically, the expression of FAM84A increases cell motility. Two FAM84A isoforms are expressed due to alternative splicing events. Isoform 2 can be phosphorylated on various serine residues and this phosphorylation is associated with cellular morphology. FAM84A is upregulated in colorectal cancer, lung cancer, pancreatic cancer, cholangiocarcinoma and bladder cancer tissues. Via its ability to increase cell motility, FAM84A may contribute to the invasion and metastasis of cancer cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CK12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité