Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RPSA Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11015R-HRP
BOSSBS-11015R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11015R-HRP
Anti-RPSA Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Phakinin is a membrane-associated and cytoskeletal intermediate filament (IF) protein specific to the eye lens. IFs are cytoskeletal structures that typically contain a head, rod and tail domain. Unlike most IFs, Phakinin completely lacks the C-terminal tail domain thus contributing to the unique structure of the beaded filament that is specific to the lens. Phakinin is required for the assembly of beaded filaments and cytoskeletal networks that are important for the long-term maintenance of optical properties and transparency of the lens. Phakinin copolymerizes with Filensin, another IF protein, to form the 10-nm filamentous structures of the beaded filaments. Phakinin is also capable of self-assembling into filament-like structures that form thicker bundles. Mutations in the gene encoding Phakinin can result in lens cataract.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: RPSA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité