Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NPTX2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11017R-A647
BOSSBS-11017R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11017R-A647
Anti-NPTX2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Long pentraxins are a family of highly conserved proteins that are expressed in the brain and central nervous system, and form multimeric complexes. Neuronal pentraxin 1 (NP1), NP2, and neuronal pentraxin receptor (NPR) are members of the long pentraxins that represent a neuronal uptake pathway that may function during synapse formation and remodeling. The NP1 gene is located on chromosome 17q25.3 and the protein product mediates the uptake of synaptic material, including the presynaptic snake venom toxin, taipoxin (3). NP2, whose function is unknown, is located on chromosome 7q22.1 and like NP1 contains several potential N-linked glycosylation sites. NPR is expressed on the cell membrane and can form heteropentamers with NP1 and NP2 that can be released from the cell membrane by proteolysis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NPTX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité