Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-GALNT14 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11018R-CY5
BOSSBS-11018R-CY5EA 876 EUR InStock
BOSSBS-11018R-CY5
Anti-GALNT14 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
This gene encodes a Golgi protein which is a member of the polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase (ppGalNAc-Ts) protein family. These enzymes catalyze the transfer of N-acetyl-D-galactosamine (GalNAc) to the hydroxyl groups on serines and threonines in target peptides. The encoded protein has been shown to transfer GalNAc to large proteins like mucins. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Dec 2011].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GALNT14
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité