Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD276 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11019R-A488
BOSSBS-11019R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11019R-A488
Anti-CD276 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
May participate in the regulation of T-cell-mediated immune response. May play a protective role in tumor cells by inhibiting natural-killer mediated cell lysis as well as a role of marker for detection of neuroblastoma cells. May be involved in the development of acute and chronic transplant rejection and in the regulation of lymphocytic activity at mucosal surfaces. Could also play a key role in providing the placenta and fetus with a suitable immunological environment throughout pregnancy. Both isoform 1 and isoform 2 appear to be redundant in their ability to modulate CD4 T-cell responses. Isoform 2 is shown to enhance the induction of cytotoxic T-cells and selectively stimulates interferon gamma production in the presence of T-cell receptor signaling.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CD276
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité