Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD276/B7H3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11019R-A680
BOSSBS-11019R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11019R-A680
Anti-CD276/B7H3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
May participate in the regulation of T-cell-mediated immune response. May play a protective role in tumour cells by inhibiting natural-killer mediated cell lysis as well as a role of marker for detection of neuroblastoma cells. May be involved in the development of acute and chronic transplant rejection and in the regulation of lymphocytic activity at mucosal surfaces. Could also play a key role in providing the placenta and fetus with a suitable immunological environment throughout pregnancy. Both isoform 1 and isoform 2 appear to be redundant in their ability to modulate CD4 T-cell responses. Isoform 2 is shown to enhance the induction of cytotoxic T-cells and selectively stimulates interferon gamma production in the presence of T-cell receptor Signalling.

Type: Primary
Antigen: CD276/B7H3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-200/534
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité