Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AFAP1L2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11020R-HRP
BOSSBS-11020R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11020R-HRP
Anti-AFAP1L2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Actin filament associated protein (AFAP-110) interacts directly with actin filaments through its C-terminal actin-binding domain. AFAP-110 contains additional protein-binding domains as well, and serves as an adaptor protein. By linking signaling molecules to actin filaments, AFAP-110 provides a platform for the preparation of larger signaling complexes, activates Src kinases in response to cellular signals and also directly affects Actin organization as an Actin filament cross-linking protein. AFAP-1L2 (Actin filament-associated protein 1-like 2), also known as XB130, is a 818 amino acid cytoplasmic protein that contains two Pleckstrin homology (PH) domains, which are normally found in proteins involved in intracellular signaling. Like its relative AFAP110, AFAP-1L2 interacts with Src kinase and may play a role in Src-regulated transcription activation. AFAP-1L2 is expressed in thyroid and spleen and can also be detected at lower levels in lung, brain, pancreas and kidney. There are four isoforms of AFAP-1L2 that are produced as a result of alternative splicing events.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: AFAP1L2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité