Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-K5A/NKHC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11027R-A680
BOSSBS-11027R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11027R-A680
Anti-K5A/NKHC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
NKHC1 is a neuronal-specific component of a multi-subunit molecular motor complex that mediates intracellular organelle transport. Mutations in the gene encoding NKHC1 cause autosomal dominant spastic paraplegia 10. NKHC1 has a pan-neuronal distribution in the nervous system. Rat tissue extracts by immunoblot of NKHC1 can produce a doublet only in brain and sciatic nerve tissue. NKHC1 is distributed throughout the central nervous system and is enriched in subsets of neurons. Within cultured hippocampal neurons, NKHC1 is concentrated in the perinuclear region of the cell body. Kinesin superfamily proteins like NKHC1 are the molecular motors conveying cargos along microtubules.

Type: Primary
Antigen: K5A/NKHC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 201-300/1032
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité