Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KIF5A Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11027R-HRP
BOSSBS-11027R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-11027R-HRP
Anti-KIF5A Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
NKHC1 is a neuronal-specific component of a multi-subunit “molecular motor” complex that mediates intracellular organelle transport. Mutations in the gene encoding NKHC1 cause autosomal dominant spastic paraplegia 10. NKHC1 has a pan-neuronal distribution in the nervous system. Rat tissue extracts by immunoblot of NKHC1 can produce a doublet only in brain and sciatic nerve tissue. NKHC1 is distributed throughout the central nervous system and is enriched in subsets of neurons. Within cultured hippocampal neurons, NKHC1 is concentrated in the perinuclear region of the cell body. Kinesin superfamily proteins like NKHC1 are the molecular motors conveying cargos along microtubules.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: KIF5A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité