Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAX9 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-1102R
BOSSBS-1102REA 719 EUR InStock
BOSSBS-1102R
Anti-PAX9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Transcription factor required for normal development of thymus, parathyroid glands, ultimobranchial bodies, teeth, skeletal elements of skull and larynx as well as distal limbs.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100 to 1000; IHC-P: 1:100 to 500; IF(IHC-P): 1:50 to 200.

Type: Primary
Antigen: PAX9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité