Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ORP1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-11030R-FITC
BOSSBS-11030R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11030R-FITC
Anti-ORP1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Retinitis pigmentosa 1 is a novel 2,156 amino acid oxygen-regulated photoreceptor specific to retina. Originally named ORP1 (for 'oxygen-regulated protein-1'), the expression of retinitis pigmentosa 1 has been found to be regulated by oxygen levels in the retina. Mutation of the retinitis pigmentosa 1 gene causes dominant retinitis pigmentosa which leads to degeneration of retinal photoreceptor cells and symptoms such as night vision blindness and deficits in the midperipheral visual field. Retinitis pigmentosa 1 may assist in differentiation of photoreceptor cells and has been identified in the cilia of photoreceptors, possibly aiding in both cilial structure and protein transport between inner and outer segments of photoreceptors. Retinitis pigmentosa 1 contains two doublecortin domains and is encoded by a gene which maps to human chromosome 8q11-q13.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ORP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité