Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STAU2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-11031R-A350
BOSSBS-11031R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11031R-A350
Anti-STAU2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Staufen homolog 2 is a member of the family of double-stranded RNA (dsRNA)-binding proteins involved in the transport and/or localization of mRNAs to different subcellular compartments and/or organelles. These proteins are characterized by the presence of multiple dsRNA-binding domains which are required to bind RNAs having double-stranded secondary structures. Staufen homolog 2 shares 48.5% and 59.9% similarity with drosophila and human staufen, respectively. The exact function of Staufen homolog 2 is not known, but since it contains 3 copies of conserved dsRNA binding domain, it could be involved in double-stranded RNA binding events. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: STAU2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité