Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GLDN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-11032R-A555
BOSSBS-11032R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11032R-A555
Anti-GLDN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Gliomedin is a 551 amino acid protein encoded by the human gene GLDN. Gliomedin is thought to play a role in the formation of the nodes of Ranvier along myelinated axons. Accumulation of Na+ channels at the nodes of Ranvier is a prerequisite for saltatory conduction. In peripheral nerves, clustering of these channels along the axolemma is regulated by myelinating Schwann cells through an unknown mechanism. Gliomedin is a glial ligand for Neurofascin and NrCAM, two axonal immunoglobulin cell adhesion molecules that are associated with Na+ channels at the nodes of Ranvier. Gliomedin is expressed by myelinating Schwann cells and accumulates at the edges of each myelin segment during development, where it aligns with the forming nodes. Gliomedin is a single-pass type II membrane protein localized to the nodes of Ranvier and is specifically expressed in spinal cord, brain, placenta and sciatic nerve. It is more abundant in peripheral than central nervous system.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Gliomedin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité