Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNFAIP8L2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11035R-A647
BOSSBS-11035R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11035R-A647
Anti-TNFAIP8L2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
TNF Alpha-IP 8L2 (tumor necrosis factor, alpha-induced protein 8-like 2), also known as TIPE2, is a 184 amino acid protein that shares 94% identity with its mouse counterpart and belongs to the TNFAIP8 family. Expressed in spleen, thymus, small intestine and lymph node with lower levels present in colon, lung and skin, TNF Alpha-IP 8L2 plays a role in maintaining immune homeostasis, specifically by acting as a negative regulator of both innate and adaptive immunity. In addition, TNF?IP 8L2 functions as a negative regulator of T-cell receptor function and is thought to promote Fas-induced apoptosis. The gene encoding TNF?IP 8L2 maps to human chromosome 1, which spans 260 million base pairs, contains over 3,000 genes and comprises nearly 8% of the human genome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TNFAIP8L2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité