Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TANC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-11037R-A350
BOSSBS-11037R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11037R-A350
Anti-TANC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
TANC (tetratricopeptide repeat, ankyrin repeat and coiled-coil domain-containing protein), also known as TANC1, is a 1,861 amino acid postsynaptic cell membrane protein that contains eleven ANK repeats, three TPR repeats and belongs to the TANC family. Considered a scaffolding component in the postsynaptic density, TANC interacts with TNIK, SAPAP1, Alpha-internexin, CaMKII, NMDA 2 and GluR-1. It is also thought that TANC interacts directly with SAP 97, PSD-95 and Homer. Upon stimulation by Rap 2, MINK1 and TNIK may phosphorylate TANC. The TANC gene encodes two alternatively spliced isoforms, contains approximately 264,025 bases and maps to human chromosome 2q24.2. Making up approximately 8% of the human genome, chromosome 2 consists of 237 million bases and encodes over 1,400 genes. A number of genetic diseases are linked to genes on chromosome 2 including Harlequin icthyosis, sitosterolemia and Alstré°‰ syndrome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TANC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité