Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-STXBP6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11039R-CY3
BOSSBS-11039R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11039R-CY3
Anti-STXBP6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Amisyn is a mostly cytosolic protein related to Tomosyn which plays an important role in SNARE complex assembly. Amisyn contains a v-SNARE coiled coil homology domain that binds to Syntaxin 1A and weakly to Syntaxin 4. Three isoforms exist for Amisyn. Isoform 1 is the full length protein, isoform 2 has a different amino acid sequence between residues 204-210 and isoform 3 is missing amino acids 1-102 and contains a different sequence for amino acids 103-150. Amisyn lacks a transmembrane domain and therefore is unable to assemble into a functional, membrane-anchored SNARE complex. This suggests that Amisyn may instead be acting to maintain SNARE conformation and facilitate the binding of VAMP-2. Amisyn can inhibit exocytosis independent of Syntaxin binding.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: STXBP6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité