Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BEST2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11041R-A488
BOSSBS-11041R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11041R-A488
Anti-BEST2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
The Bestrophins are a newly described family of anion channels unrelated in primary sequence to any previously characterized channel proteins. Bestrophins were originally defined as a family of over 20 related sequences of the C. elegans. The first mammalian Bestrophin was identified as the vitelliform macular dystrophy (VMD), 1 also known as Best disease. Three more members of the bestrophin family members were cloned and indentified recently, Bestrophin 2, 3 and 4. RT PCR analyses revealed tissue restricted expression of the three genes with both Bestrophin 1 and Bestrophin 2 are abundantly transcribed in colon. Functionally the bestrophines oligomerise to form tetramers and pentamers in order to act as calcium sensitive chloride channels. It has been shown that Bestrophin interacts with beta catalytic subunit of protein phosphatase 2A (PP2Ac). Such protein protein interaction between Bestrophin and PP2Ac and the structural subunit of PP2A, PR65, was confirmed by reciprocal immunoprecipitation. The interaction between PP2Ac and the Bestrophin takes place near the carboxy terminal end of the protein.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BEST2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité