Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Bestrophin 4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11043R-A680
BOSSBS-11043R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11043R-A680
Anti-Bestrophin 4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Bestrophin-4 is a 473 amino acid member of the Bestrophin family of proteins. Members of the Bestrophin family are transmembrane proteins that contain a high percentage of aromatic residues, a conserved RFP (Arg-Phe-Pro) motif and they function as anion channels. Bestrophin-4 acts as a calcium-sensitive chloride channel located in the cell membrane. It is believed that Bestrophin-4 also acts as a channel for other physiologically significant anions, such as bicarbonate. Bestrophin-4 is predominantly expressed in the colon, but can be found at low levels in testis, placenta, trachea, spinal chord, lung and retina.

Type: Primary
Antigen: Bestrophin 4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 151-250/473
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité