Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CUTC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11048R-A647
BOSSBS-11048R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11048R-A647
Anti-CUTC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Copper is an essential micronutrient used as a co-factor for several essential enzymes in all living organisms. Due to the high toxicity of copper, its metabolism is tightly regulated and defects in this regulation can cause Menkes (deficiency) or Wilson (accumulation) disease in various tissue. CUTC (cutC copper transporter homolog (E. coli)), also known as CGI-32, is a 273 amino acid protein belonging to the cutC family. CUTC is involved in copper homeostasis and is encoded by a gene located on human chromosome 10, which contains over 800 genes and 135 million nucleotides. PTEN is an important tumor suppressor gene located on chromosome 10 and, when defective, causes a genetic predisposition to cancer development known as Cowden syndrome. Other chromosome 10 associated disorders include Cockayne syndrome, tetrahydrobiopterin deficiency and trisomy 10.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CUTC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité