Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HAS3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11052R-HRP
BOSSBS-11052R-HRPEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-11052R-HRP
Anti-HAS3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
HAS1, HAS2 and HAS3 are HA (hyaluronan or hyaluronic acid) synthase proteins. The extracellular matrix in most vertebrates express HA, which is a high molecular weight linear polysaccharide composed of alternating glucuronic acid and N-acetylglucosamine residues linked by b-1,3 and b-1,4 glycosidic bonds. The three HAS genes show distinct patterns of expression during development and their protein products play significantly different roles in the formation of the HA matrix. Both HAS1 and HAS2 synthesize high molecular-weight HA, whereas HAS3 produces lower molecular weight HA. The expression of the three HAS isoforms is more prominent in growing cells than in resting cells and is differentially regulated by various stimuli, suggesting distinct functional roles of the three proteins. HAS3 produces both secreted and cell-associated forms of hyaluronan and is the most active of the three isoforms of this enzyme in adults. HAS3 gene expression plays a crucial role in the regulation of hyaluronan synthesis in the epidermis. Specifically, IFN-g markedly upregulates HAS3 mRNA, whereas TGF Beta downregulates HAS3 transcript levels. The human HAS3 gene maps to chromosome 16q22.1.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: HAS3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité