Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Keratocan Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-11054R-CY7
BOSSBS-11054R-CY7EA 876 EUR InStock
BOSSBS-11054R-CY7
Anti-Keratocan Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Small leucine-rich proteoglycans (SLRPs) such as Decorin, Biglycan, Fibromod-ulin, Keratocan, Lumican and Osteoglycin mediate extracellular matrix organization and are binding partners of TGF Beta. The Decorin core protein binds to growth factors, intercellular matrix molecules such as Fibronectin and Throm-bospondin, and to the Decorin endocytosis receptor. Fibromodulin is a collagen-binding keratan sulphate proteoglycan that influences adhesion processes of connective tissue and plays a role in fibrillogenesis by regulating collagen fibril spacing and thickness. Keratocan (KTN) develops corneal transparency and maintains the stromal matrix structure. Keratocan is a secreted protein in the extracellular matrix that binds to keratan sulfate chains. Keratocan is mainly detected in the cornea, but can also be expressed in trachea, intestine, ovary, lung and skeletal muscle. Defects in the gene encoding for Keratocan can cause cornea plana 2 (CNA2), an autosomal recessive disorder where the forward convex curvature of the cornea is flattened.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Keratocan
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité