Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NTN3/Netrin-3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11059R-A680
BOSSBS-11059R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11059R-A680
Anti-NTN3/Netrin-3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Netrin proteins are a family of laminin-related secreted proteins that provide guidance signals for axonal growth and cell migration during development. Netrin Signalling is dependent on the concentration of calcium outside the cell and the level of PKA activity. In axonal cells, a reduction in PKA activity converts the responsiveness of the axons to the netrin proteins as the cells are repelled, rather than attracted, by the netrin gradient. Neogenin serves as the primary guidance receptor for netrin-3. Netrin-2 and the corresponding mouse homolog netrin-3 are expressed primarily in the lower two-thirds of the spinal cord, and, like netrin-1, they can either attract or repel commissural axons at a distance. Netrin-3 proteins are associated with the axon fibers projecting from motor neurons and from neurons within sympathetic and sensory ganglia, suggesting that netrin-3 may be involved in pathfinding and fasciculation of axon projection. Neogenin serves as the primary guidance receptor for netrin-3. During peripheral nerve development, high netrin-3 expression has been detected in mesenchymal cells, sensory ganglia and muscles. In humans, the gene encoding for the netrin-3 protein is localised to chromosome 16p13.3.

Type: Primary
Antigen: NTN3/Netrin-3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 401-500/580
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité