Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-OTOA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11060R-A488
BOSSBS-11060R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11060R-A488
Anti-OTOA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Otoancorin, also known as OTOA, CT108 or DFNB22, is a 1,153 amino acid protein belonging to the stereocilin family. Expressed in the inner ear and restricted to the interface between the apical surface of sensory epithelia, otoancorin is suggested to act as an adhesion molecule. Otoancorin ensures the attachment of the inner ear acellular gels to the apical surface of the underlying nonsensory cells. Mutations in the gene encoding otoancorin leads to deafness autosomal recessive type 22 (DFNB22), which is a form of sensorineural hearing loss. Sensorineural deafness results from damage to the neural receptors of the inner ear, the nerve pathways to the brain or the area of the brain that receives sound information. Existing as three alternatively spliced isoforms, otoancorin is encoded by a gene located on human chromosome 16p12.2.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: OTOA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité